Läs mer
Dihexylphthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| Analyt- eller komponentnamn | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-5-10-16(7-3)24-20(22)18-12-9-8-11-17(18)19(21)23-14-13-15(4)6-2/h8-9,11-12,15-16H,5-7,10,13-14H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 334.21 |
| Procent renhet | >95% |