Läs mer
Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone |
| CAS | 106014-15-7 |
| Molekylformel | C6H10OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2,4,5-Tetradeoxy-1,4-epithio-2-methyl-3-pentulose, 2,3,4,5-Tetrahydro-2,4-dimethylthiophen-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10OS/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1CSC(C1=O)C |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethylthiolan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.21 |
| Formel vikt | 130.0452 |