Läs mer
Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone, TRC
Produktkod. 30377841
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30377841 50 mg
1 options
Produktkod. 30377841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44949050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone
CAS 106014-15-7
Molekylformel C6H10OS
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,2,4,5-Tetradeoxy-1,4-epithio-2-methyl-3-pentulose, 2,3,4,5-Tetrahydro-2,4-dimethylthiophen-3-one
InChI formel InChI=1S/C6H10OS/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h4-5H,3H2,1-2H3
LEDER CC1CSC(C1=O)C
IUPAC-namn 2,4-dimethylthiolan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 130.21
Formel vikt 130.0452