Läs mer
Dihydro-3,4-difenyl-2,5-furandion;, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione |
| CAS | 101278-21-1 |
| Molekylformel | C16 H12 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Diphenysuccinic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| LEDER | O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3,4-difenyloxolane-2,5-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.265 |
| Formel vikt | 252.079 |