Läs mer
Dihydro-3,4-difenyl-2,5-furandion;, TRC
Produktkod. 30388403
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30388403 100 mg
1 options
Produktkod. 30388403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Molekylformel C16 H12 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
InChI formel InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
LEDER O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 3,4-difenyloxolane-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 252.265
Formel vikt 252.079