Läs mer
Dihydro-4-methyl-2(3H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro-4-methyl-2(3H)-furanone |
| CAS | 1679-49-8 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-5(6)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC1COC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-methyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |