Läs mer
Dihydro-5-methyl-4H-1,3,5-dithiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro-5-methyl-4H-1,3,5-dithiazine |
| CAS | 6302-94-9 |
| Molekylformel | C4 H9 N S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NS2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CN1CSCSC1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,3,5-dithiazinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.251 |
| Formel vikt | 135.018 |