Läs mer
Dihydro a-Ergocryptine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro alpha-Ergocryptine |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H43N5O5/c1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)4)34-28(38)20-13-22-21-8-6-9-23-27(21)19(15-33-23)14-24(22)35(5)16-20/h6,8-9,15,17-18,20,22,24-26,33,41H,7,10-14,16H2,1-5H3,(H,34,38)/t20-,22-,24-,25+,26+,31-,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 577.3264 |