Läs mer
Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30012839
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012839 25 mg
30007789 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44871025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1187945-70-5
Molekylformel C9H8Na2O7S
Molekylvikt (g/mol) 306.2
Synonym 4-Hydroxy-3-(sulfooxy)benzenepropanoic Acid Sodium Salt;
IUPAC-namn disodium;3-(4-hydroxy-3-sulfonatooxyphenyl)propanoate
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)[O-])OS(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c10-7-3-1-6(2-4-9(11)12)5-8(7)16-17(13,14)15;;/h1,3,5,10H,2,4H2,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 305.979
Procent renhet >95%