missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydro Capsaicin-d3, TRC

Produktkod. 30371846
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371846 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44875210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydro Capsaicin-d3
CAS 1330261-21-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18H26D3NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide-d3, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide-d3, 6,7-Dihydrocapsaicin-d3, Dihydrocapsaicin-d3
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/i3D3
LEDER CC(C)CCCCCCC(NCC1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 310.45
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.