Läs mer
Dihydro Capsaicin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro Capsaicin-d3 |
| CAS | 1330261-21-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H26D3NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide-d3, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide-d3, 6,7-Dihydrocapsaicin-d3, Dihydrocapsaicin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/i3D3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCC(NCC1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(O)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.45 |
| Procent renhet | >95 |