Läs mer
Dihydro Daidzein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrodaidzein |
| CAS | 17238-05-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H12 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.25 |
| Formel vikt | 256.0736 |
| Visa mer |