Läs mer
Dihydro Daidzein, TRC
Produktkod. 30387420
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30387420 10 mg
1 options
Produktkod. 30387420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44900010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H12 O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
LEDER Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC-namn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 256.25
Formel vikt 256.0736