Läs mer
Dihydro-ergotoxine Methanesulfonate, TRC
Produktkod. 30135747
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135747 500 mg
30135090 250 mg
30006976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD450015500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8067-24-1
Molekylformel C32H45N5O8S(R=CH(CH3)2), C36H45N5O8S(R=CH2Ph), C 34H47N5O8S (R=CH2CH(CH3)2, or CH(CH3)CH2CH3)
Molekylvikt (g/mol) 2053.46
Synonym Dihydro-ergotoxine Monomethanesulfonate, Hydergine, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotoxine deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotoxine deriv., CCK 179, Circanol, Co-dercrine mesylate, Co-dergocrine mesylate, Codergine mesylate, Codergocrine methanesulfonate, Coristin, Dacoren, Deapril ST, Decril, Dihydroergotoxin mesylate, Dihydroergotoxin methanesulfonate, Dihydroergotoxine mesylate, Dihydroergotoxine methanesulfonate, Dulcion, Ergodesit, Ergohydrin, Ergoloid mesylates, Ergoplus, Hydergin, Hydergyne, Ischelium, Novofluen, Orphol, Perenan, Progeril, Redergin, Sponsin, Trigot
IUPAC-namn (6aR,9R)-N-((2R,5S,10aS,10bS)-10b-hydroxy-2,5-diisopropyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Codergocrine Mesylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C31H41N5O5.CH4O3S/c1-16(2)26-28(38)35-11-7-10-24(35)31(40)36(26)29(39)30(41-31,17(3)4)33-27(37)19-12-21-20-8-6-9-22-25(20)18(14-32-22)13-23(21)34(5)15-19;1-5(2,3)4/h6,8-9,14,16-17,19,21,23-24,26,32,40H,7,10-13,15H2,1-5H3,(H,33,37);1H3,(H,2,3,4)/t19-,21?,23-,24-,26-,30+,31-;/m1./s1
Formel vikt 2713.2268
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.