Läs mer
Dihydro-ergotoxine Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Codergocrine Mesylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41N5O5.CH4O3S/c1-16(2)26-28(38)35-11-7-10-24(35)31(40)36(26)29(39)30(41-31,17(3)4)33-27(37)19-12-21-20-8-6-9-22-25(20)18(14-32-22)13-23(21)34(5)15-19;1-5(2,3)4/h6,8-9,14,16-17,19,21,23-24,26,32,40H,7,10-13,15H2,1-5H3,(H,33,37);1H3,(H,2,3,4)/t19-,21?,23-,24-,26-,30+,31-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 2713.2268 |