missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydro Fenofibrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro Fenofibrate |
| CAS | 61001-99-8 |
| Molekylformel | C20 H23 Cl O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13,18,22H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-[4-[(4-chlorophenyl)-hydroxymethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.85 |
| Formel vikt | 362.1285 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?