missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydroferulinsyra 4-O-Beta-D-Glucuronid Dilithiumsalt, TRC

Produktkod. 30009566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009566 2.5 mg 2.5mg
30010108 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4489102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C16H18Li2O10
Molekylvikt (g/mol) 384.19
Synonym 4-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Lithium, Dihydroferulic Acid 4-O-Glucuronide Lithium;
IUPAC-namn litium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(2-karboxylatoetyl)-2-metoxifenoxi)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat
LEDER O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](C(O[Li])=O)O[C@H]1OC2=CC=C(CCC(O[Li])=O)C=C2OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydro Ferulic Acid 4-O-b-D-Glucuronide Dilithium Salt
Analyt- eller komponentnamn Dihydro Ferulic Acid 4-O-b-D-Glucuronide Dilithium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C16H20O10.2Li/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23;;/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t11-,12+,13+,14-,16-;;/m0../s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 384.12
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.