missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydroferulinsyra 4-O-Beta-D-Glucuronid Triacetat Dimetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro Ferulic Acid 4-O-beta-D-Glucuronide Triacetate Dimethyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | Dihydro Ferulic Acid 4-O-beta-D-Glucuronide Triacetate Dimethyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24H30O13 |
| Synonym | 4-(2-Carboxyethyl Methyl Ester)-2-methoxyphenyl 2,3,4-Triacetyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O13/c1-12(25)33-19-20(34-13(2)26)22(35-14(3)27)24(37-21(19)23(29)32-6)36-16-9-7-15(11-17(16)30-4)8-10-18(28)31-5/h7,9,11,19-22,24H,8,10H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22+,24+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C(OC)CCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](C(OC)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)C(OC)=C1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(2-metoxi-4-(3-metoxi-3-oxopropyl)fenoxi)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?