Läs mer
Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30137156
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137156 10 mg
30012232 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44891510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86321-33-7
Molekylformel C10H10Na2O7S
Molekylvikt (g/mol) 320.23
Synonym 3-Methoxy-4-(sulfooxy)benzenepropanoic Acid Sodium Salt;
IUPAC-namn disodium;3-(3-methoxy-4-sulfonatooxyphenyl)propanoate
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)[O-])OS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O7S.2Na/c1-16-9-6-7(3-5-10(11)12)2-4-8(9)17-18(13,14)15;;/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 319.994
Procent renhet >95%