Läs mer
Dihydroferulinsyra, TRC
Produktkod. 30376180
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376180 1 g
1 options
Produktkod. 30376180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4489001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroferulic Acid
CAS 1135-23-5
Molekylformel C10 H12 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzenepropanoic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-Methoxyphloretic acid, Dihydroconiferylic acid, Dihydroferulic acid, Ferulic acid, α,β-dihydro-, Hydroferulic acid, Shorbic acid, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, β-3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
LEDER COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O
IUPAC-namn 3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736