missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydro Folic Acid, TRC

Produktkod. 30003992
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003992 25 mg
17927834 10 mg
17997354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44970025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4033-27-6
Molekylformel C19 H21 N7 O6
Molekylvikt (g/mol) 443.41
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-3,4,7,8-tetrahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-7,8-dihydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (6CI,7CI,8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4,7,8-tetrahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (9CI), 7,8-Dihydro-L-folic acid, 7,8-Dihydrofolic acid, Dihydrofolic acid, NSC 165989, (2S)-2-[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzamido]pentanedioic acid, (2S)-2-[[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-7,8-dihydro-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(NCC(=N2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydro Folic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 443.1553
Frakt skick Dry Ice Dry Pack
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.