Läs mer
Dihydro Indocyanine Green Sodium Salt 90%, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dihydro Indocyanine Green Sodium Salt |
| CAS | 1132970-51-4 |
| Molekylformel | C43 H50 N2 O6 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[7-[2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indol-2-yl]-2,4,6-heptatrien-1-ylidene]-1,2-dihydro-1,1-dimethyl-3H-benz[e]indole-3-butanesulfonic Acid Sodium Salt; |
| InChI formel | InChI=1S/C43H52N2O6S2.2Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;;/h6,8-13,18-27,39H,5,7,14-17,28-31H2,1-4H3,(H,46,47,48)(H,49,50,51);;/q;2*+1/p-2/b8-6+,23-9+,38-22+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].CC1(C)C(\C=C\CC\C=C\C=C/2\N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c5ccc6ccccc6c15 |
| IUPAC-namn | disodium;4-[2-[(1E,5E,7E)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-2-ylidene]hepta-1,5-dienyl]-1,1-dimethyl-2H-benzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 800.976 |
| Formel vikt | 800.291 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?