Läs mer
Dihydroisoferulsyra 3-O-beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30137459
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137459 25 mg -
30011418 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44894025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1187945-72-7
Molekylformel C16H20O10
Molekylvikt (g/mol) 372.32
Synonym 5-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dihydroisoferulic Acid 3-O-Glucuronide;
LEDER COc1ccc(CCC(=O)O)cc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1