Läs mer
Dihydro Ketoprofen (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 256.1099 |