Läs mer
Dihydro Montelukast Sodium, TRC
Produktkod. 30009162
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009162 10 mg
30005906 5 mg
30010005 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44921510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142147-98-6
Molekylformel C35 H38 Cl N O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 610.18
Synonym Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, monosodium salt, (R)-, Dihydro Montelukast Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;2-[1-[[(1R)-1-[3-[2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetate
LEDER [Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)[O-])CC2)c3cccc(CCc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro Montelukast Sodium Salt
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C35H38ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-9,11-12,14,16,20-21,32,40H,10,13,15,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t32-;/m1./s1
Formel vikt 609.208