Läs mer
Dihydro Montelukast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro Montelukast |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38ClNO3S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-9,11-12,14,16,20-21,32,40H,10,13,15,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/t32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 587.2261 |