Läs mer
Dihydro Tachysterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrotachysterol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-22,25-27,29H,7-8,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,23-12+,24-13+/t20-,21-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 398.3549 |