Läs mer
Dihydro Uracil, TRC
Produktkod. 30008988
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008988 100 mg
30012643 1 g
30012092 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-07-4
Molekylformel C4 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4-dianon
LEDER O=C1CCNC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydro Uracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Formel vikt 114.0429
Procent renhet >95%