Läs mer
Dihydroabietic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroabietic Acid |
| CAS | 2221-96-7 |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | A-Dihydroabietic Acid, 13α-Isopropyl-podocarp-8(14)-en-15-oic Acid, (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, 13βH-δ8(14)-Dihydroabietic Acid, 13βH-δ8(14)-dihydroabietic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12-14,16-17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t14-,16-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.467 |
| Formel vikt | 304.24 |