missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydroabietyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroabietyl Alcohol |
| CAS | 18175-73-0 |
| Molekylformel | C20 H34 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 13α-Isopropylpodocarp-8(14)-en-15-ol, (1R,4aR,4bS,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, (13R)-Arbitol E |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h12,14-15,17-18,21H,5-11,13H2,1-4H3/t15-,17-,18-,19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@H]3[C@](C)(CO)CCC[C@]23C |
| IUPAC-namn | [(1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthren-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.483 |
| Formel vikt | 290.261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?