Läs mer
Dihydroartemisinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroartemisinic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-9-4-6-12-10(2)5-7-13(14(12)8-9)11(3)15(16)17/h8,10-14H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 236.1776 |