missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydroartemisinin (alpha,beta Mixture), TRC

Produktkod. 18093820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093820 1 g
18010920 5 g
18030640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4483551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 131175-87-6
Molekylformel C15 H24 O5
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Synonym 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-ol, decahydro-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-[partial]-, 10xi-Dihydroartemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-Decahydro-10-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano(4,3-j)-1,2-benzodioxepin
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (10RS)-Dihydroartemisinin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13-,14-,15-/m1/s1
Formel vikt 284.1624
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.