missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydroartemisinin Diketo Aldehyde, TRC

Produktkod. 30005917
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005917 100 mg
30004621 10 mg
30011546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO848480100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1093625-96-7
Molekylformel C14 H22 O3
Molekylvikt (g/mol) 238.32
Synonym (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanoneMixture of Diastereomers, (αR,3S,4R)-α,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexaneacetaldehyde
IUPAC-namn (2R)-2-[(3S,4R)-4-methyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexyl]propanal
LEDER C[C@@H](C=O)C1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanone (mixture of diastereomers)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O3/c1-9-4-6-13(10(2)8-15)14(17)12(9)7-5-11(3)16/h8-10,12-13H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,12+,13?/m1/s1
Formel vikt 238.1569
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.