Läs mer
Dihydroartemisinin, MedChemExpress
Beskrivning
Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroartemisinin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 71939-50-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H24O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Dihydroqinghaosu β-Dihydroartemisinin Artenimol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |