missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydroartemisinin, MedChemExpress

Produktkod. p-200100608
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16492356

Brand: Medchem Express HYN0176

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydroartemisinin
Fysisk form Solid
CAS 71939-50-9
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H24O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Dihydroqinghaosu β-Dihydroartemisinin Artenimol
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Formel vikt 284.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.