Läs mer
Dihydrokoffeinsyra, TRC
Produktkod. 30386178
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30386178 1 g
1 options
Produktkod. 30386178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4487001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Molekylformel C9 H10 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579