Läs mer
Dihydrocapsaicin, Mikromol™
Beskrivning
Dihydrocapsaicin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrocapsaicin |
| CAS | 19408-84-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dihydrocapsaicin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21) |
| LEDER | COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide |
| Visa mer |