Läs mer
(+)-dihydrokarvon, 98 %, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10388290 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10388290 100 g Glasflaska 100g
10042660 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10388290 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 203651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5524-05-0 | C10H16O | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5524-05-0
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00001636
InChI-nyckel AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
PubChem CID 22227
ChEBI CHEBI:154
IUPAC-namn (2R,5R)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material (+)-Dihydrocarvone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9255g/mL, 0.9255
Kokpunkt 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4700 to 1.4740
Kvantitet 100 g
Specifikt rotationsförhållande + 14.00 (25.00°C c=neat)
Specifik rotation + 14.00
Formel vikt 152.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.