Läs mer
Dihydrochelerythrine, MedChemExpress
Beskrivning
Dihydrochelerythrine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrochelerythrine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6880-91-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19NO4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | 12,13-Dihydrochelerythrine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (59.62 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |