Läs mer
Dihydrocinnamyl Cilnidipin, TRC
Produktkod. 30383863
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383863 25 mg
30380246 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44860525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrocinnamyl Cilnidipine
Analyt- eller komponentnamn Dihydrocinnamyl Cilnidipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C27H30N2O7
Synonym 3-(2-Methoxyethyl) 5-(3-phenylpropyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C27H30N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-7,9-10,12-13,17,25,28H,8,11,14-16H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(OCCCC1=CC=CC=C1)C2=C(C)NC(C)=C(C(OCCOC)=O)C2C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3
IUPAC-namn 3-(2-metoxietyl) 5-(3-fenylpropyl) 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 494.54
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 494.21