Läs mer
Dihydrokumarin, 99 %
Produktkod. 11424747
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424747 2500 g 2500g
11404747 100 g 100g
11414747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21229.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-84-6
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00006881
InChI-nyckel VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
IUPAC-namn 3,4-dihydrokromen-2-on
LEDER C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrocoumarin
Smältpunkt 24 °C till 25 °C
Densitet 1.169
Kokpunkt 272 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 2500 g
Beilstein 4584
Formel vikt 148.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.