Läs mer
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Produktkod. 16499166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499166 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16499166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1926
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Hydrocoumarin Chroman-2-one
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.16
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death