Läs mer
Dihydrocurcumin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrocurcumin |
| CAS | 943330-36-7 |
| Molekylformel | C21H22O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-Heptene-3,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3,5-7,9-12,24-25H,4,8,13H2,1-2H3/b7-3+ |
| LEDER | COc1cc(CCC(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.4 |
| Formel vikt | 370.1416 |