Läs mer
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Produktkod. 16471638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471638 5 mg
16439228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16471638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1461
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12O4
Kvantitet 5 mg
Synonym (±)-Dihydrodaidzein
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 256.25
Formel vikt 256.25
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism