missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydrodiol Ibrutinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrodiol Ibrutinib |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26N6O4/c26-23-21-22(16-8-10-19(11-9-16)35-18-6-2-1-3-7-18)29-31(24(21)28-15-27-23)17-5-4-12-30(13-17)25(34)20(33)14-32/h1-3,6-11,15,17,20,32-33H,4-5,12-14H2,(H2,26,27,28)/t17-,20?/m1/s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?