Läs mer
Dihydroergocristine methanesulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433379
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433379 200 mg 200mg
15443379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60638.!3
Request Bulk or Custom Format
5-HT-receptorantagonist; partiell agonist vid adrenerga och dopaminerga receptorer
5-HT-receptorantagonist; partiell agonist vid adrenerga och dopaminerga receptorer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24730-10-7
Molekylformel C36H45N5O8S
Molekylvikt (g/mol) 707.843
MDL-nummer MFCD00153792
InChI-nyckel SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Synonym dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn
PubChem CID 444034
ChEBI CHEBI:31490
LEDER CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydroergocristine methanesulfonate
Färg Vitt
Kvantitet 200 mg
Merck Index 14,3653
Formel vikt 707.8
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.