Läs mer
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16498568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498568 10 mg 10mg
16414447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0670A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H41N5O8S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 679.78
Formel vikt 679.78
Procent renhet 98.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation