Läs mer
Dihydroergotamin mesylat, TRC
Produktkod. 30384033
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384033 5 mg
30378796 100 mg
30377314 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4490805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6190-39-2
Molekylformel C33 H37 N5 O5 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 679.78
Synonym Dihydroergotamine mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Ergotamine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (6CI,7CI,8CI), (+)-Dihydroergotamine mesylate, 9,10-Dihydroergotamine mesylate, Agit, Angionorm, DETMS, DHE 45, Dergotamine, Diergo, Dihydergot, Dihydroergotamine mesylate, Dihydroergotamine methanesulfonate, Dihydroergotamine methanesulphonate, Dihydroergotamine monomethanesulfonate, Dihytamine, Dirgotarl, Endophleban, Ergomimet, Ergont, Ergotonin, Ikaran, Migranal, Morena, Orstanorm, Seglor, Tonopres, Verladyn
IUPAC-namn (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Bensyl-10b-hydroxy-2-metyl-3,6-dioxoktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-metyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid metanesulfonat
LEDER CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydroergotamine mesilate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Formel vikt 679.2676