missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydroergotamine (+)-Tartrate Salt (2:1), TRC

Produktkod. 17984205
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984205 50 mg
17970815 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17984205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45065350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5989-77-5
Molekylformel 2 C33 H37 N5 O5 . C4 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 1317.44
Synonym Dihydroergotamine tartrate, Bis[(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide] (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
IUPAC-namn Bis[(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide] (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
LEDER CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C[C@H]%10[C@H]9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)[C@@H]%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydroergotamine tartrate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C33H37N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
Formel vikt 1316.5754
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.