Läs mer
Tocris Bioscience™ Dihydroethidium
Beschreibung
Dihydroethidium is a fluorescent reactive oxygen species indicator. Cell permeable and suitable for use in live cells. Can be used with Mito-HE (Cat. No. 7641) to measure superoxide in living cells. Excitation/emission maxima λ 350/595 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-5,6-dihydro-6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine |
| CAS | 104821-25-2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Fluorescent Cell Indicators and Sensors |
| Molekylformel | C21H21N3 |
| Renhet | 95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?